Learn More
N-Ethylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10112970
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-53-0
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Clé InChI HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
CID PubChem 4362
ChEBI CHEBI:44485
Nom IUPAC 1-éthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Ethylmaleimide
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 210.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 21,IV,4629
Merck Index 15,3877
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Ethylmaleimide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Maleic acid N-ethylimide