Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sérine N-carbobenzyloxy-L, 99+%
30.20€ - 99.50€
Identifiants chimiques
CAS 1145-80-8
Formule moléculaire C11H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Numéro MDL MFCD00002662
Clé InChI GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
CID PubChem 100310
Nom IUPAC acide (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10512631
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
229510050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10093160
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
229510250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1145-80-8
239.23
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
100310
OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
C11H13NO5
MFCD00002662
z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
acide (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
Spécification
N-Carbobenzyloxy-L-serine
1145-80-8
100.0
Blanc à crème
99% min. (HPLC)
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
06, IV, 2374
z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
acide (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
100310
99+%
99+%
99.0
115°C to 120°C
Authentique
C11H13NO5
MFCD00002662
+ 6
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
239.23
239.23
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-546-4
Identifiant produit
  • N-Carbobenzyloxy-L-serine