Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sérine N-carbobenzyloxy-L, 99+%
Code produit. 10093160
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1145-80-8
Formule moléculaire C11H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Numéro MDL MFCD00002662
Clé InChI GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
CID PubChem 100310
Nom IUPAC acide (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-L-serine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115°C to 120°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 2374
Rotation spécifique + 6
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-Carbobenzyloxy-L-serine