Learn More
N-Benzyltropinone, 97 %, Thermo Scientific™
40.95€ - 401.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28957-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H17NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.30 |
Numéro MDL | MFCD00151640 |
Clé InChI | RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one |
CID PubChem | 119846 |
Nom IUPAC | 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one |
SMILES | O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10081524
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738DA |
1 g |
40.95€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10159152
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738EA |
10 g |
254.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10595544
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738EB |
25 g |
401.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
28957-72-4 | |
215.30 | |
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N | |
119846 | |
O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 |
C14H17NO | |
MFCD00151640 | |
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one | |
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one |
Spécification
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one | |
97% | |
MFCD00151640 | |
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N | |
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one | |
119846 | |
97% |
28957-72-4 | |
C14H17NO | |
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one | |
O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 | |
215.30 | |
215.29 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
danger