Learn More
N-Benzyltropinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10595544
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 28957-72-4
Formule moléculaire C14H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 215.30
Numéro MDL MFCD00151640
Clé InChI RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
CID PubChem 119846
Nom IUPAC 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%