Learn More
N-Benzoyl-DL-alanine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.80€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1205-02-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.20 |
Numéro MDL | MFCD00020393 |
Clé InChI | UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine |
CID PubChem | 71002 |
ChEBI | CHEBI:71167 |
Nom IUPAC | 2-(phenylformamido)propanoic acid |
SMILES | CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13100.09 |
10 g |
33.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13100.18 |
50 g |
110.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Benzoyl-DL-alanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-benzoyl-DL-alanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
1205-02-3 | |
193.20 | |
UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N | |
71002 | |
2-(phenylformamido)propanoic acid |
C10H11NO3 | |
MFCD00020393 | |
n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine | |
CHEBI:71167 | |
CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Spécification
N-Benzoyl-DL-alanine | |
1205-02-3 | |
MFCD00020393 | |
n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine | |
UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N | |
2-(phenylformamido)propanoic acid | |
71002 | |
193.2 |
163°C to 167°C | |
C10H11NO3 | |
3201778 | |
Very slightly soluble in water. | |
CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
193.20 | |
CHEBI:71167 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-879-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only