Learn More
N-Benzoyl-DL-alanine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347886
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
N-Benzoyl-DL-alanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-benzoyl-DL-alanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1205-02-3
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00020393
Clé InChI UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine
CID PubChem 71002
ChEBI CHEBI:71167
Nom IUPAC 2-(phenylformamido)propanoic acid
SMILES CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-DL-alanine
Point de fusion 163°C to 167°C
Beilstein 3201778
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water.
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté ≥97%
Quantité 50 g