Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
72.80€ - 371.00€
Identifiants chimiques
CAS 169332-60-9
Formule moléculaire C20H30N4O11
Synonyme Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15416789
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J65204.M^
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15406789
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J65204.#0
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
169332-60-9
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Spécification
Blanc
Inhibiteur réversible de l’enzyme de conversion interleukine1-bêta (ICE) ; inhibe également le clivage de la caspase-3 de la polymérase poly(ADP-ribose)
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
-30°C à -10°C
169332-60-9
502.47
Sensible à l’humidité
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C