Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Code produit. 15406789
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169332-60-9
Formule moléculaire C20H30N4O11
Synonyme Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur réversible de l’enzyme de conversion interleukine1-bêta (ICE) ; inhibe également le clivage de la caspase-3 de la polymérase poly(ADP-ribose)
Poids de la formule 502.47
Sensibilité Sensible à l’humidité
Type de produit N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Forme Poudre
Clé InChI UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Nom IUPAC (4S)-4-[(2S)-3-carboxy-2-acetamidopropanamido]-4-{[(1S)-1-{[(2S)-1-carboxy-3-oxopropan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 502.48