Learn More
N,5-Diméthyl-1-phényl-(1H-pyrazol-4 -ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
73.05€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1031843-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.27 |
Numéro MDL | MFCD11109316 |
Clé InChI | PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine |
CID PubChem | 33589450 |
Nom IUPAC | N-méthyl-1-(5-méthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanamine |
SMILES | CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746455
|
Thermo Scientific Maybridge
CC15546CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
73.05€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10011364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC15546DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
199.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1031843-22-7 | |
201.27 | |
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N | |
33589450 | |
CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H15N3 | |
MFCD11109316 | |
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine | |
N-méthyl-1-(5-méthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanamine |
Spécification
N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine | |
96.5 | |
97% | |
MFCD11109316 | |
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-1-(5-méthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanamine | |
33589450 | |
97% |
1031843-22-7 | |
100.0 | |
C12H15N3 | |
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine | |
CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1 | |
201.27 | |
201.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger