Learn More
N,5-Diméthyl-1-phényl-(1H-pyrazol-4 -ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10011364
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 1031843-22-7
Formule moléculaire C12H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 201.27
Numéro MDL MFCD11109316
Clé InChI PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
CID PubChem 33589450
Nom IUPAC N-méthyl-1-(5-méthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 97%