Learn More
N-(3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-diméthylpropanamide, ≥90 %, Thermo Scientific™
35.00€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS 86847-64-5
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD01830170
Clé InChI ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
CID PubChem 736837
Nom IUPAC N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-diméthylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10324292
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO00187DA
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10082124
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO00187DE
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
86847-64-5
206.245
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
736837
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
C11H14N2O2
MFCD01830170
n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-diméthylpropanamide
Spécification
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
90.0
Flacon en verre ambré
MFCD01830170
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-diméthylpropanamide
736837
90%
86847-64-5
90%
C11H14N2O2
n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
206.245
206.24
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.