Learn More
N-(3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-diméthylpropanamide, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10082124
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 86847-64-5
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD01830170
Clé InChI ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
CID PubChem 736837
Nom IUPAC N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-diméthylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 90%