Learn More
N-(3-aminopropyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.42€ - 145.73€
Identifiants chimiques
CAS | 5036-48-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.18 |
Numéro MDL | MFCD00009819 |
Clé InChI | KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine |
CID PubChem | 78736 |
Nom IUPAC | 3-imidazol-1-ylpropan-1-amine |
SMILES | NCCCN1C=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10584721
|
Thermo Scientific Acros
351940500 |
50 g | Flacon en verre |
44.42€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10439671
|
Thermo Scientific Acros
351942500 |
250 g | Flacon en verre |
145.73€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5036-48-6 | |
125.18 | |
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N | |
78736 | |
NCCCN1C=CN=C1 |
C6H11N3 | |
MFCD00009819 | |
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine | |
3-imidazol-1-ylpropan-1-amine |
Spécification
N-(3-Aminopropyl)imidazole | |
5036-48-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
296.0°C | |
Authentique | |
C6H11N3 | |
MFCD00009819 | |
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine | |
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N | |
3-imidazol-1-ylpropan-1-amine | |
78736 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-68.0°C | |
1.0620g/mL | |
154°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5175 to 1.5195 | |
1.062 | |
Solubility in water: miscible. | |
NCCCN1C=CN=C1 | |
125.18 | |
125.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-730-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-(3-Aminopropyl)imidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.