Learn More
N-(3-aminopropyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10439671
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5036-48-6
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.18
Numéro MDL MFCD00009819
Clé InChI KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
CID PubChem 78736
Nom IUPAC 3-imidazol-1-ylpropan-1-amine
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Aminopropyl)imidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -68.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0620g/mL
Point d’ébullition 296.0°C
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5175 to 1.5195
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.062
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(3-Aminopropyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.