Learn More
N-(1-naphthyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, pour analyse ACS, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
158.00€ - 417.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1465-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.174 |
Clé InChI | MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
CID PubChem | 15106 |
ChEBI | CHEBI:53452 |
Nom IUPAC | N'-naphthalène-1-yléthane-1,2-diamine ; Dichlorhydrate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
Description
Identifiants chimiques
1465-25-4 | |
259.174 | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
CHEBI:53452 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
C12H16Cl2N2 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
15106 | |
N'-naphthalène-1-yléthane-1,2-diamine ; Dichlorhydrate |
Spécification
N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine) | |
1465-25-4 | |
C12H16Cl2N2 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
N'-naphthalène-1-yléthane-1,2-diamine ; Dichlorhydrate | |
15106 | |
259.18 | |
Poudre |
For ACS analysis | |
≥98% | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl | |
259.174 | |
CHEBI:53452 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver entre 2° et 8°C.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride, ACS
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(1-napthyl)ethylenediamine dihydrochloride