Learn More
N-(1-naphthyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, pour analyse ACS, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11492882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.174
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nom IUPAC N'-naphthalène-1-yléthane-1,2-diamine ; Dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine)
Note relative au nom For ACS analysis
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 100 g
Poids de la formule 259.18
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre