Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Système à vide multi-tâches pour chimie sèche MZ2C NT Synchro
Offre un pompage à vide puissant sans huile pour deux applications indépendantes comme les évaporateurs rotatifs, sécheurs de gel ou autres tâches courantes de laboratoire. Le système à vide multi-travaux pour chimie sèche VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro est conçu à partir de la célèbre pompe à vide à membrane MZ2C NT.
4070.00€
Spécification
Vide max. | 5,3 Torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10414574
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732800 |
230 V | 732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK | Européenne CEE |
4070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Compact et silencieuse, elle est conçue sur la base de la populaire pompe à vide à membrane MZ2C NT.
- Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
- Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
Spécification
5,3 Torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
45 dB(A) | |
1,2/1,4 CFM | |
401,32 mm | |
248,92 mm | |
IP 40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
16°psi |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
104°F | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
2 |