Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Système à vide multi-tâches pour chimie sèche MZ2C NT Synchro
GREENER_CHOICE
Offre un pompage à vide puissant sans huile pour deux applications indépendantes comme les évaporateurs rotatifs, sécheurs de gel ou autres tâches courantes de laboratoire. Le système à vide multi-travaux pour chimie sèche VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro est conçu à partir de la célèbre pompe à vide à membrane MZ2C NT.
Marque:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732800
3226.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10414574
  • 4070.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Compact et silencieuse, elle est conçue sur la base de la populaire pompe à vide à membrane MZ2C NT.
  • Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
  • Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5,3 Torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz)
Manuel
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
PTFE, fluoroplastique (boîte)
45 dB(A)
104°F
50/60 Hz
325,12 mm
Pompe à membrane
2
50°F
Sans huile
16°psi
0,24 hp
150 à 1800 tr/min
230 V
732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK
Européenne CEE
1,2/1,4 CFM
401,32 mm
248,92 mm
IP 40
Résistant aux produits chimiques
Concentrateurs sous vide
2
230 V