Learn More
Chlorure de myristoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.00€ - 277.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H27ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.82 |
Numéro MDL | MFCD00000741 |
Clé InChI | LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r |
CID PubChem | 66986 |
Nom IUPAC | chlorure de tétradécanoyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10635062
|
Thermo Scientific Acros
180630050 |
5 g | Flacon en verre |
23.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10458930
|
Thermo Scientific Acros
180631000 |
100 g | Flacon en verre |
73.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157803
|
Thermo Scientific Acros
180635000 |
500 g | Flacon en verre |
277.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-64-1 | |
246.82 | |
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N | |
66986 | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
C14H27ClO | |
MFCD00000741 | |
myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r | |
chlorure de tétradécanoyle |
Spécification
Myristoyl chloride | |
96.0 | |
-1°C | |
>100°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)12COCl | |
MFCD00000741 | |
myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r | |
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de tétradécanoyle | |
66986 | |
97% |
112-64-1 | |
100.0 | |
172°C to 176°C (5.0 mbar) | |
Authentique | |
C14H27ClO | |
1.4480 to 1.45 | |
02, 368 | |
Solubility in water: may decompose | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl | |
246.82 | |
246.82 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-994-6
- Myristoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.