Learn More
Chlorure de myristoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157803
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-64-1
Formule moléculaire C14H27ClO
Poids moléculaire (g/mol) 246.82
Numéro MDL MFCD00000741
Clé InChI LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r
CID PubChem 66986
Nom IUPAC chlorure de tétradécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1°C
Point d’ébullition 172°C to 176°C (5.0 mbar)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12COCl
Indice de réfraction 1.4480 to 1.45
Quantité 500 g
Beilstein 02, 368
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 246.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Myristoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.