missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MYH4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MYH4 |
---|---|
Concentration | 0.36 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819644
|
Proteintech
20140-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16809644
|
Proteintech
20140-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to MYH4.
Muscle contraction. Weiss A., J. Mol. Biol. 290:61-75(1999). Denis N. J., Proteomics 7:868-874(2007).Spécification
MYH4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q5SX39, Q9Y623 | |
17884, 4622 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MYH4 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MYH2B, MYH4, MyHC 2B, MyHC IIb, Myosin 4, Myosin heavy chain 2b, Myosin heavy chain 4, Myosin heavy chain IIb | |
Myh4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |