Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MultiDispo
Prélever des échantillons de plusieurs couches de matériaux d’échantillonnage. L’échantillonneur jetable MultiDispo Buerkle™ est adapté aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en version stérile / non stérile.
296.00€ - 399.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15541731
|
Buerkle™
5393-4440 |
500 mm | 100 mL | Non stérile |
296.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15551731
|
Buerkle™
5393-4441 |
500 mm | 100 mL | Stérile |
335.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561731
|
Buerkle™
5393-4450 |
1000 mm | 200 ml | Non stérile |
359.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15571731
|
Buerkle™
5393-4451 |
1000 mm | 200 ml | Stérile |
399.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Prélève des échantillons de plusieurs couches du matériau d’échantillonnage
- Convient aux poudres à flux libre et aux granulés à grains fins
- Les échantillons représentatifs de toutes couches peuvent être vidés directement par la poignée ouverte dans un récipient d’échantillon
- L’ouverture de la poignée pour le vidage est de 14 mm de diamètre
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
25 mm |
HDPE | |
Oui |