Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MultiDispo
Prélever des échantillons de plusieurs couches de matériaux d’échantillonnage. L’échantillonneur jetable MultiDispo Buerkle™ est adapté aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en version stérile / non stérile.
Marque: Buerkle™ 5393-4451
351.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prélève des échantillons de plusieurs couches du matériau d’échantillonnage
- Convient aux poudres à flux libre et aux granulés à grains fins
- Les échantillons représentatifs de toutes couches peuvent être vidés directement par la poignée ouverte dans un récipient d’échantillon
- L’ouverture de la poignée pour le vidage est de 14 mm de diamètre
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
200 ml | |
Stérile | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Oui | |
25 mm |