Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur
Permet de modifier rapidement et facilement le volume de l’échantillon en changeant les cellules d’échantillon amovibles. Le multi-échantillonneur Sampling Systems™ est idéal pour prélever plusieurs échantillons en vrac à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
965.00€ - 1015.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poudre multi-niveaux |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Diamètre (métrique) | 40 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829241
|
Sampling Systems™
1290K-1000 |
1000 mm |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839241
|
Sampling Systems™
1290K-1500 |
1500 mm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849241
|
Sampling Systems™
1290K-2000 |
2000 mm |
1010.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- en acier inoxydable 316
- Volumes d’échantillons variables
- Gamme de longueurs d’échantillonneur
- Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
- Échantillonneur de poudre multi-niveaux avec volumes d’échantillons variables
Spécification
Échantillonneur de poudre multi-niveaux | |
Acier inoxydable (316L) | |
40 mm |