Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur
Permet de modifier rapidement et facilement le volume de l’échantillon en changeant les cellules d’échantillon amovibles. Le multi-échantillonneur Sampling Systems™ est idéal pour prélever plusieurs échantillons en vrac à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1290K-1500
Code produit. 15839241
  • 965.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction en acier inoxydable 316
  • Volumes d’échantillons variables
  • Gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
  • Échantillonneur de poudre multiniveaux avec volumes d’échantillons variables
Remarque : 4 inserts sont requis. Les inserts ne sont pas inclus ; vendus séparément.
Spécification
Spécification
Échantillonneur de poudre multi-niveaux
Acier inoxydable (316L)
40 mm
1500 mm