Learn More
Buerkle™ Multi échantillonneur
Le multi-échantillonneur Buerkle™ comprend plusieurs chambres fermées, pour un échantillonnage multi-points à partir de plusieurs profondeurs prédéterminées.
575.00€ - 1170.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur Multi |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Type de poignée | En T |
Certifications/Conformité | DIN |
À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10255182
|
Buerkle™
5316-3055 |
3 cuves | 550 mm | Acier inoxydable (V4A) | Profondeur d’insertion de 430 mm |
865.00€
1 pièce |
N/A | ||
10268320
|
Buerkle™
5316-0055 |
3 chambres de collecte | 550 mm | Acier inoxydable V4A / PTFE | Profondeur d’insertion de 430 mm |
575.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10265182
|
Buerkle™
5316-3085 |
3 cuves | 850 mm | Acier inoxydable (V4A) | Profondeur d’insertion de 710 mm |
925.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10024190
|
Buerkle™
5316-0085 |
3 cuves | 850 mm | Acier inoxydable V4A / PTFE | Profondeur d’insertion de 710 mm |
650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10192602
|
Buerkle™
5316-3150 |
5 cuves | 1500 mm | Acier inoxydable (V4A) | Profondeur d’insertion de 1355 mm |
1170.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10034190
|
Buerkle™
5316-0150 |
5 chambres de collecte | 1500 mm | Acier inoxydable V4A / PTFE | Profondeur d’insertion de 1355 mm |
945.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les échantillons toutes couches peuvent être prélevés sur toutes les couches du récipient
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
- L’échantillonnage sûr et fiable est davantage facilité grâce à des accessoires spéciaux utiles comme les manchons d’étanchéité, le papier Quali-Paper, les brosses de nettoyage, les dispositifs de vidange et les joints de contrôle Close-it
- Aluminium, AISI 316L (1.4404) ou AISI 316L/PTFE
- Version en AISI 316L (1.4404)/PTFE avec faible poids grâce aux chambres d’échantillons en PTFE.
- Avec système de codage couleur
- 25 mm Ø
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Échantillonneur Multi | |
En T | |
Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires |
Autoclavable | |
DIN |