Learn More
Buerkle™ Multi échantillonneur
Le multi-échantillonneur Buerkle™ comprend plusieurs chambres fermées, pour un échantillonnage multi-points à partir de plusieurs profondeurs prédéterminées.
Marque: Buerkle™ 5316-3150
1086.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les échantillons toutes couches peuvent être prélevés sur toutes les couches du récipient
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
- L’échantillonnage sûr et fiable est davantage facilité grâce à des accessoires spéciaux utiles comme les manchons d’étanchéité, le papier Quali-Paper, les brosses de nettoyage, les dispositifs de vidange et les joints de contrôle Close-it
- aluminium, AISI 316L (1,4404) ou AISI 316L / PTFE
- Version en AISI 316L (1.4404) / PTFE avec faible poids grâce aux chambres d’échantillons en PTFE.
- Avec système de codage couleur
- 25 mm Ø
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Échantillonneur Multi | |
Autoclavable | |
En T | |
Profondeur d’insertion de 1355 mm | |
Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires |
Acier inoxydable (V4A) | |
5 cuves | |
17 ml | |
DIN | |
1500 mm |