Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot à plateau en plastique polyvalent
Léger, facile à manipuler et très robuste pour une utilisation intensive. Le chariot à plateau en plastique polyvalent Multiroir Controlec™ offre une capacité de charge inégalée, des roues de qualité et des poignées ergonomiques pour un maximum de confort et de polyvalence dans une grande variété de secteurs.
320.00€ - 358.00€
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère | 80 kg |
---|---|
Type de produit | Chariot polyvalent |
Matériau de la poignée | Aluminium |
Capacité de charge (métrique) | 250 kg |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15538943
|
Multiroir Controlec™
65006 |
850 x 480 x 1000 mm |
320.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15588933
|
Multiroir Controlec™
65001 |
1100 x 520 x 950 mm |
358.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15518943
|
Multiroir Controlec™
65004 |
1100 x 520 x 1020 mm | |||||||
Description
Les chariots en plastique polyvalents conviennent à un grand nombre de secteurs d’activité, tels que les laboratoires, l’industrie, la médecine, la restauration, etc. Les caractéristiques techniques imbattables comprennent :
- Cadre en aluminium et plateaux en PP à usage intensif
- Gris ou noir
- Chariots à 2 ou 3 plateaux
- Deux formats de plateau : 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm
- Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
- 4 roues à roulement à billes pivotantes : Dia. de 100 mm, avec 2 freins
- Le chariot en plastique polyvalent est livré démonté—Facile à assembler
Spécification
80 kg | |
Aluminium | |
Aluminium | |
PP |
Chariot polyvalent | |
250 kg | |
4 | |
Roulement à billes, deux avec freins |