Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot à plateau en plastique polyvalent
Léger, facile à manipuler et très robuste pour une utilisation intensive. Le chariot à plateau en plastique polyvalent Multiroir Controlec™ offre une capacité de charge inégalée, des roues de qualité et des poignées ergonomiques pour un maximum de confort et de polyvalence dans une grande variété de secteurs.
Marque: Multiroir Controlec™ 65004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les chariots en plastique polyvalents conviennent à un grand nombre de secteurs d’activité, tels que les laboratoires, l’industrie, la médecine, la restauration, etc. Les caractéristiques techniques imbattables comprennent :
- Cadre en aluminium et plateaux en PP à usage intensif
- Gris ou noir
- Chariots à 2 ou 3 plateaux
- Deux formats de plateau : 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm
- Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
- 4 roues à roulement à billes pivotantes : Dia. de 100 mm, avec 2 freins
- Le chariot en plastique polyvalent est livré démonté—Facile à assembler
Spécification
80 kg | |
Noir | |
Aluminium | |
1100 mm | |
Aluminium | |
3 | |
18,5 kg | |
520 mm |
Chariot polyvalent | |
1100 x 520 x 1020 mm | |
1020 mm | |
250 kg | |
4 | |
PP | |
Roulement à billes, deux avec freins |