Learn More
Nabertherm Four à moufle SKM avec porte à guillotine
Pour une utilisation avec des applications impliquant des substances agressives.Four incluant un moufle en céramique avec chauffage complet des quatre côtés.
4314.60€ - 4947.00€
Spécification
Capacité (métrique) 9 L
max. (métrique) 1100°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 230 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 505 x 490 x 900 mm
Poids (métrique) 50 kg
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
15978360
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm
LM092H1RN1
B410 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15988360
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm
LM092H1TN1
C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Moufle chauffé des quatre côtés
  • Chambre de four avec moufle en céramique intégré, haute résistance aux gaz et vapeurs agressifs
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Porte relevable utilisable comme support de travail ou porte à guillotine
  • Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sans­nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
9 L
240 x 230 x 170 mm
50 kg
1100°C
505 x 490 x 900 mm