Learn More
Nabertherm Four à moufle SKM avec porte à guillotine
Pour une utilisation avec des applications impliquant des substances agressives.Four incluant un moufle en céramique avec chauffage complet des quatre côtés.
Marque: Nabertherm LM092H1TN1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1100°C
- Moufle chauffé des quatre côtés
- Chambre de four avec moufle en céramique intégré, haute résistance aux gaz et vapeurs agressifs
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Porte relevable utilisable comme support de travail ou porte à guillotine
- Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sansnuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
9 L | |
C450 | |
505 x 490 x 900 mm |
1100°C | |
240 x 230 x 170 mm | |
50 kg |