Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série LT 1100 avec régulateur B410
Destiné à un usage quotidien en laboratoire en raison de son excellent processus de fabrication, de sa conception avancée et de son extrême fiabilité.
2376.60€ - 5905.80€
Spécification
max. (métrique) 1100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
15496642
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-032H1RN1
3 L B410 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15406652
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-032H1TN1
3 l C450 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15486672
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-052H1TN1
5 l C450 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15406722
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-242H1TN1
24 l C450 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15476722
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-402H1RN1
40 L B410 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15486722
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-402H1TN1
40 l C450 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Chauffage bilatérale avec des plaques chauffantes en céramique
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte à guillotine avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air réglable et intégrée dans la porte (cf illustration)
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1100°C