Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série L 1200
Destiné à un usage quotidien en laboratoire en raison de son excellent processus de fabrication, de sa conception avancée et de son extrême fiabilité.
1825.80€ - 6711.60€
Spécification
max. (métrique) 1200°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Capacité (métrique) Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Régulation de la température Prix Quantité et disponibilité  
15998300
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-013K2EN2
1 L 3216 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15426702
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-092K2RN2
9 L Régulateur numérique PID B180 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456672
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-032K2TN2
3 L C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16299340
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-052K2RN2
5 l B410 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15591052
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-012K27N1
1 L R7 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446712
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-152K2TN2
15 L C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15466682
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-052K2TN2
5 l C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446672
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-032K2RN2
3 L Régulateur numérique PID B180 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446732
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-402K2RN2
40 L Régulateur numérique PID B180 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15436702
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-092K2TN2
9 l C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456722
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-242K2RN2
24 l B410 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15466722
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-242K2TN2
24 l C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456732
Afficher les documents Détails de la promotion
Nabertherm™
L-402K2TN2
40 l C450 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Température maximale : 1200°C
  • Chauffage bilatérale avec des plaques chauffantes en céramique
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte relevable  utilisable comme support de travail
  • Entrée d’air réglable et intégrée dans la porte (cf illustration)
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1200°C