Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série L 1200
Destiné à un usage quotidien en laboratoire en raison de son excellent processus de fabrication, de sa conception avancée et de son extrême fiabilité.
Marque: Nabertherm™ L-242K2TN2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
C450 | |
24 l | |
Four | |
C450 | |
555 x 490 x 580 mm | |
triphase | |
50/60 Hz |
Porte battante | |
Jusqu'à 1200°C | |
Porte battante | |
340 x 280 x 250 mm | |
55 kg | |
4,5 kW |