Learn More
MP Biomedicals™ Protéine A, qualité de liaison Fc
Qualité de liaison FC, poudre blanche lyophilisée. Utilisée couramment pour les dosages d’immunoprécipitation.
71.87€ - 243.80€
Spécification
Capacité de liaison | 12 à 15 mg d’lgG/mg solide humaine |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la détection des immunglobulines, purification |
Contenu et stockage | -20°C |
Forme | Poudre lyophilisée |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11457342
|
MP Biomedicals™
0215389101 |
1 mg |
71.87€
1mg |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11467342
|
MP Biomedicals™
0215389105 |
5 mg |
243.80€
5mg |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Capacité de liaison 12-15 mg de lgG/mg solide humain
- Matériau tronqué carboxy contenant 301 résidus d’acides aminés
- Poudre blanche lyophilisée
- Source : Staphylococcus aureus, souche cowan-1
Spécification
12 à 15 mg d’lgG/mg solide humaine | |
Pour la détection des immunglobulines, purification | |
-20°C | |
Poudre lyophilisée |