Learn More
MP Biomedicals™ Protéine A, qualité de liaison Fc
Qualité de liaison FC, poudre blanche lyophilisée. Utilisée couramment pour les dosages d’immunoprécipitation.
Marque:  MP Biomedicals™ 0215389101
Code produit. 11457342
  • 71.90€ / 1mg
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Capacité de liaison 12-15 mg de lgG/mg solide humain
  • Matériau tronqué carboxy contenant 301 résidus d’acides aminés
  • Poudre blanche lyophilisée
  • Source : Staphylococcus aureus, souche cowan-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 à 15 mg d’lgG/mg solide humaine
-20°C
Poudre lyophilisée
Pour la détection des immunglobulines, purification