Learn More
MP Biomedicals™ Récipient pour culture tissulaire végétale PlantCon™
Base stérilisée pour récipient de culture tissulaire végétale PlantCon™. Utilisez des récipients PlantCon™ avec des milieux solidifiés liquides ou gélosés. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses procédures de culture cellulaire végétale qui utilisent actuellement des récipients en verre.
48.55€ - 795.00€
Spécification
Forme du fond | Carré |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | PVC |
Stérilité | Stérile |
Type | Plaque de culture cellulaire |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11415005
|
MP Biomedicals™
092672002 |
1 de chaque |
48.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17345609
|
MP Biomedicals™
092672202 |
10/boîte |
86.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11435005
|
MP Biomedicals™
092672206 |
200/Carton |
795.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Boîtes en polychlorure de vinyle transparent (PVC) spécialement conçues pour les applications de culture végétale.
- Idéal pour une utilisation en horticulture commerciale ou en recherche.
- Permettent une transmission exceptionnelle de la lumière et une croissance optimale.
- Réduisez le temps consacré à la préparation d’un environnement de croissance in vitro pour les cultures végétales en éliminant le besoin de nettoyage et de stérilisation.
- Couvercles vendus séparément (voir réf. 092672102)
Informations sur la commande
Base L x l x H :9,5 x 9,5 x 3,5 cm (3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 po.).Couvercles et bases sont vendus séparément.Stériles.
Spécification
Carré | |
PVC | |
Plaque de culture cellulaire |
Jetable | |
Stérile | |
3,75 x 3,75 in (9,5 x 9,5 cm) |