Learn More
MP Biomedicals™ Récipient pour culture tissulaire végétale PlantCon™
Base stérilisée pour récipient de culture de tissus végétaux PlantCon™.Utilisez des récipients PlantCon™ avec des milieux solidifiés liquides ou géloses.Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses procédures de culture cellulaire végétale qui utilisent actuellement des récipients en verre.
Marque: MP Biomedicals™ 092672202
82.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21928" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtes en polychlorure de vinyle transparent (PVC) spécialement conçues pour les applications de culture végétale.
- Idéal pour une utilisation en horticulture commerciale ou en recherche.
- Permettent une transmission exceptionnelle de la lumière et une croissance optimale.
- Réduisez le temps consacré à la préparation d’un environnement de croissance in vitro pour les cultures végétales en éliminant le besoin de nettoyage et de stérilisation.
- Couvercles vendus séparément (voir réf. 092672102)
Informations sur la commande
Base L x l x H :9,5 x 9,5 x 3,5 cm (3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 po.).Couvercles et bases sont vendus séparément.Stériles.
Spécification
300 mL | |
Carré | |
PVC | |
Boîte de culture cellulaire | |
10/boîte | |
9,5 x 9,5 x 3,5 cm (récipient), 9,5 x 9,5 x 7 cm (couvercle) | |
9,5 cm |
Non autoclavable | |
Oui | |
Stérile | |
Culture cellulaire de végétaux | |
3,75 x 3,75 in (9,5 x 9,5 cm) | |
9,5 cm |