Learn More
MP Biomedicals™ Caséine
Élément à l’état de faible trace
677.00€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | 95 % de protéines, 5 % d’humidité, 1,5 % de matières grasses, 0,2 % de lactose, 2,1 % de cendres, pH (10 % de solution) 4,6 à 5,1, 0,2 % d’acides libres |
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans différentes alimentations vétérinaires, agent de blocage dans l’immunochimie |
Espèces | Rat |
Description
Précipité du lait de vache par l’acide chlorhydrique plutôt que par l’acide lactique pour éliminer la plupart des métaux à l’état de traces généralement présents dans la caséine.
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
Rat |
95 % de protéines, 5 % d’humidité, 1,5 % de matières grasses, 0,2 % de lactose, 2,1 % de cendres, pH (10 % de solution) 4,6 à 5,1, 0,2 % d’acides libres | |
Utilisé dans différentes alimentations vétérinaires, agent de blocage dans l’immunochimie | |
15°C à 30°C |