Learn More
MP Biomedicals™ Caséine
Métaux à faible teneur en traces
Marque: MP Biomedicals™ 0296012825
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Précipité du lait de vache par l’acide chlorhydrique plutôt que par l’acide lactique pour éliminer la plupart des métaux à l’état de traces généralement présents dans la caséine. Utilisé dans différentes diètes animales.
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
11,33 kg | |
15°C à 30°C |
95 % de protéines, 5 % d’humidité, 1,5 % de matières grasses, 0,2 % de lactose, 2,1 % de cendres, pH (10 % de solution) 4,6 à 5,1, 0,2 % d’acides libres | |
Utilisé dans différentes alimentations vétérinaires, agent de blocage dans l’immunochimie | |
Rat |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Caséine > Caséine, 25 livres
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu