Learn More
Welch™ Pompe à vide MP 301 Z
Utilisez cette pompe à vide à sec standard pour le pompage à vide général. Les pompes à vide Welch™ MP 301 Z sont idéales pour la filtration à vide, la dessiccation et les applications de culture cellulaire.
Marque:  Welch™ 4000282-08
Code produit. 11727929
Description
Description
  • Pompe à vide sec standard
  • Pression max : 8 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
265 mm
11.2 kg
50/60 Hz
230 mm
8 mbar
MP 301 Z
38/41 L/min
169 mm
Pompe à vide
230 V
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Welch™ Pompe à vide MP 301 Z > Profondeur : 265 mm