Learn More
BD Adjuvants Difco™
Utilisés pour préparer les émulsions d’antigène-adjuvant. Les adjuvants BD™ Difco™ sont utilisés dans les études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire. (Non destinés à des fins humaines ou thérapeutiques.)
Marque:  BD 231131
Code produit. 11762934
  • 284.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Non utilisés à des fins humaines ou thérapeutiques.
Description
Description
  • Les adjuvants sont mélangés avec une solution aqueuse d’antigènes ou une suspension
  • Une fois injectés, ils fournissent un groupe d’antigènes émulsionnés au site d’injection et permettent de libérer l’antigène sur une période prolongée
  • Avec les adjuvants, la réaction immunitaire aux antigènes (en particulier les antigènes solubles) est améliorée et prolongée
  • Utilisez l’adjuvant incomplet de Freund pour éviter l’utilisation de bacilles résistant aux acides ; cependant, la réponse des anticorps n’est pas aussi marquée qu’avec l’adjuvant complet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants.
Suspension of 10mg M. tuberculosis in a mixture of paraffin oil and an emulsifying agent
H37Ra complet
Immunological studies with laboratory animals
6 x 10 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BD Adjuvants Difco™ > Complete; H37Ra; 6 x 10mL