Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à deux étages, pression limite < 8 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™ et sans huile sont disponibles dans un format standard. Dotées d’un entraînement direct à deux étages, ces pompes peuvent fournir une pression limite de < 8 mbar à des niveaux de bruit de < 44 dB. Fournies avec un silencieux d’échappement.
Marque:  Welch-Ilmvac™ 411522
Code produit. 12622895
  • 1435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type de produit : Pompe à membrane
  • Sans huile : Oui
  • Application : Robustesse standard
  • Nombre d’étages : Deux
  • Type d’entraînement : Entraînement direct
  • Pression limite : Inférieure à 8 mbar
  • Bruit de fond : Moins de 44 dB
  • Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Entraînement direct
16,7/18 l/min
225 mm
< 44 dB
6,5 kg
50/60 Hz
195 mm
16,7/18 l/min
Sans huile
2
230 V
Silencieux d’échappement
230 V, 50/60 Hz, 60 W
MP 101 Z
60 w
Pompe à membrane sans huile
147 mm
Système de vide
2
Robustesse standard
< 8 mbar
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à deux étages, pression limite < 8 mbar > Modèle : MP 101 Z ; nombre de têtes de pompe : 2 ; déplacement d’air : 16,7/18 l/min