Learn More
BUCHI Flacon récepteur en verre
Marque:  BUCHI 047233
Code produit. 12058139
  • 75.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Verre
Plastique et verre
125 mL
Flacon récepteur
1/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BUCHI Flacon récepteur en verre > Capacité : 125 ml