Learn More
MOPSO, solution tampon de 0,2M, pH 6,5, Thermo Scientific™
39.48€ - 71.53€
Identifiants chimiques
CAS 79803-73-9
Formule moléculaire C7H14NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 247.241
Numéro MDL MFCD00070007
Clé InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23675131
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxy-3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15474329
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61833.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15484329
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61833.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
79803-73-9
247.241
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 2-hydroxy-3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
C7H14NNaO5S
MFCD00070007
23675131
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
MOPSO buffer soln.
0.2 M
Liquide
MFCD00070007
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
247.241
79803-73-9
6.5
C7H14NNaO5S
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 2-hydroxy-3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
23675131
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante