Learn More
MOPSO, solution tampon de 0,2M, pH 6,5, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
250 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | MOPSO buffer soln. |
Concentration | 0.2 M |
pH | 6.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction