Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
35.72€ - 832.10€
Identifiants chimiques
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00006183 |
Clé InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid |
CID PubChem | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473610
|
MP Biomedicals
0210237010 |
10 g |
35.72€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483610
|
MP Biomedicals
0210237080 |
100 g |
142.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493610
|
MP Biomedicals
0210237083 |
250 g |
302.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403620
|
MP Biomedicals
0210237091 |
1 kg |
832.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 |
Spécification
MOPS | |
Blanc | |
100.4% | |
MFCD00006183 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
acide 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonique | |
70807 | |
209.3 |
1132-61-2 | |
Poudre | |
C7H15NO4S | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-478-5