Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | MOPS |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 100.4% |
Nom IUPAC | 4-(3-sulfonatopropyl)morpholine-4-ium |
Poids de la formule | 209.3 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction