Learn More
MOPS, solution tampon de 0,5M, pH 6,5, Thermo Scientific™
40.00€ - 58.20€
Identifiants chimiques
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00006183 |
Clé InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
Nom IUPAC | 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15435619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63369.AE |
100 mL |
40.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15445619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63369.AK |
250 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe MOPS est fréquemment utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est largement utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est utilisé comme tampon d’acide propanesulfonique A morpholino.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
L’utilisation au-dessus de 20 mM dans les travaux de culture cellulaire de mammifères n’est pas recommandée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Identifiants chimiques
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
70807 | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
Spécification
MOPS buffer soln. | |
0.5 M | |
Liquide | |
Odorless | |
Soluble in water. | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
1132-61-2 | |
6.5 | |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium | |
70807 |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C